描述
light tight (lt)
形狀
foil (as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 249-240-89
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF24924089-10EA | 4061829920548 |
GF24924089-5EA | 4061829993641 |
GF24924089-1EA | 4061825426068 |
GF24924089-20EA | 4061829970093 |
GF24924089-2EA | 4061829944131 |