主要文件
GF22185198
氮化硅
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 100 g, min. particle size 0.1 micron
别名:
SI536014
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 221-851-98
重量
100 g
零件最大尺寸
0.8 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)