Merck
GF19761622
powder, max. particle size 3.5 micron, weight 1 g, purity 99.95%
别名:
PT006021
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141734
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 197-616-22
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
重量
1 g
零件最大尺寸
3.5 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1