主要文件
GF19656962
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, 25 mm diameter, purity 96.%
别名:
AL603024
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 196-569-62
直徑
25 mm
25 mm
厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)