主要文件
GF19575243
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
别名:
CU070381
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
foil (coil - half hard)
製造商/商標名
Goodfellow 195-752-43
尺寸 × 厚度
0.5 m × 0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)