Merck
GF18361425
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8%
别名:
CU006022
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141711
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.8%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 183-614-25
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
5 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6
铜 powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.8%
GF32528145
铜 powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
铜 powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
GF08567657