主要文件
GF15367136
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-88g, size 500 × 500 mm, warp yarn 24tex
别名:
ET303510
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
fabric
製造商/商標名
Goodfellow 153-671-36
尺寸
500 × 500 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF15367136-2EA4061825063683
GF15367136-1EA4061825063676
GF15367136-5EA4061825063690