Merck
GF14855463
foil, thickness 0.01 mm, 10 mm diameter, purity 99.9%
别名:
AU000160
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141717
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 148-554-63
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
直徑
10 mm
10 mm
厚度
0.01 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)