主要文件
GF13892834
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g
别名:
SI616010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101503
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 138-928-34
重量
1000 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)