描述
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 137-237-14
長度
50 m
導線直徑
0.075 mm
隔熱厚度
0.018 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF13723714-1EA | 4061825426938 |