主要文件
GF13169594
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
别名:
CU060220
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
化驗
99.90%
形狀
foil (as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 131-695-94
尺寸 × 厚度
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)