Key Documents
GF12125450
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g, 98%
别名:
NI076011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder (atomized)
製造商/商標名
Goodfellow 121-254-50
重量
100 g
零件最大尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)