化驗
≥99.96%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 114-237-08
長度
2 m
直徑
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF11423708-1EA | 4061821154781 |