形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 113-688-07
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.18 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF11368807-5EA | 4061825031231 |
GF11368807-10EA | 4061825031200 |
GF11368807-1EA | 4061825031217 |
GF11368807-2EA | 4061825031224 |