Key Documents
GF10361214
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 50 m, temper hard
别名:
AB245130
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 103-612-14
長度
50 m
直徑
0.12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)