主要文件
GF09795527
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
1000mm tube, 10.0mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 7mm inside diameter, annealed
别名:
FE217610
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 097-955-27
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)