形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 095-605-61
長度
0.5 m
線圈寬度
190 mm
厚度
0.2 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF09560561-1EA | 4061825083490 |