主要文件
GF08213712
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.05 g/cm3
别名:
VC003830
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141908
NACRES:
NA.23
製造商/商標名
Goodfellow 082-137-12
尺寸
100 × 100 mm
厚度
12.7 mm
體積密度
0.05 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)