主要文件
GF07708923
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
别名:
AL607200
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 077-089-23
長度
100 mm
外徑
10.0 mm
壁厚
1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)