主要文件
GF06936598
镍/铁
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
别名:
NI197910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 069-365-98
長度
100 mm
直徑
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)