主要文件
GF06643166
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
rod, 500mm x 10mm diameter, annealed
别名:
NI127930
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 066-431-66
長度 × 直徑
500 mm × 10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)