GF06478623
别名:
AL010260
1 of 10
Supelco
1.88005
容量法单组份滴定剂,滴定度~5mg/mL
GF12805275
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
Sigma-Aldrich
383252
碘化锗(IV)
Z279773
Suba-Seal® silicone rubber septa
Millipore
70133
血琼脂(基础)
767506
钛
573515
锗(II)氯化二噁烷络合物 (1:1)
450723
氯化铋 (III)
CAT100
过氧化氢酶检测试剂盒
GF34237469
铒
foil (coil - as rolled)
Goodfellow 064-786-23
0.5 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。