主要文件
GF05401123
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper hard
别名:
FA145116
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 054-011-23
長度
10 m
直徑
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)