主要文件
GF04956598
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
别名:
CA006101
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141503
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 049-565-98
重量
200 g
塊最大尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF04956598-1EA4061821114020