主要文件
GF02803025
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 2000 g
别名:
CV306010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 028-030-25
重量
2000 g
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF02803025-1EA4061825082295