形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 026-902-10
尺寸
100 × 100 mm
厚度
2 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF02690210-1EA | 4061825041704 |
GF02690210-5EA | 4061825041728 |
GF02690210-10EA | 4061825041698 |
GF02690210-2EA | 4061825041711 |