主要文件
GF02453879
镍/铁
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
别名:
NI297930
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 024-538-79
長度
200 mm
直徑
10.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)