Merck
GF01436374
foil, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
别名:
MG000350
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
99.9%
形狀
foil
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 014-363-74
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 × 100 mm
厚度
2.0 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials