主要文件
GF00710750
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
别名:
AL603820
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
製造商/商標名
Goodfellow 007-107-50
尺寸
30 × 100 mm
厚度
7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)