Merck
F7601
Sigma-Aldrich
邻氟氯苄
98%
别名:
2-氟氯苄, 2-氟苄氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2Cl
CAS号:
分子量:
144.57
Beilstein:
471699
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
86 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)