主要文件
F6687
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)Ala-OH
≥97%
别名:
(S)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H31NO4
分子量:
421.53
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
InChI 密鑰
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)