主要文件
DWKW216928
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL), flat vinyl liner
别名:
W216928
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
無菌
non-sterile
特點
with cap
with cap
包裝
case of 4 ea
製造商/商標名
WHEATON® W216928
瓶直徑 × 高度 × 寬度
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
容量
(1,000 mL)
接頭
89-400 neck
89-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
DWKW216928-4EA4061841121336