Merck
DWKFDF124A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 100 mL
别名:
FDF124A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
round clear PMP flask
特點
class A tolerance
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Azlon FDF124A
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特點和優勢
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
DWKFDF124A-1EA