Merck
DWKCWH004
Azlon Double Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
别名:
CWH004
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene rod
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Azlon CWH004
burette diam.
11-14 mm
應用
For secure clamping of burettes
特點和優勢
Anti slip and corrosion resistant
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)