Merck
DWKCT0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
别名:
CT0010P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NA.54
特點
class B
graduated
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Azlon CT0010P
容量
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特點和優勢
Conform to ISO 6706
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)