主要文件
DWKBPM0500P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 500 mL
别名:
BPM0500P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Azlon
儲存條件
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
特點和優勢
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
DWKBPM0500P-10EA