主要文件
DWKBDD336P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 500 mL
别名:
BDD336P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polymethylpentene
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Azlon
儲存條件
room temperature
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
特點和優勢
Autoclavable to 150°C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)