主要文件
DWKBDD318P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
别名:
BDD318P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polymethylpentene
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Azlon
儲存條件
room temperature
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
特點和優勢
Autoclavable to 150°C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)