主要文件
DWKBDA224P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 100 mL
别名:
BDA224P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
特點
graduated
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Azlon
儲存條件
room temperature
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
特點和優勢
Straight sided stackable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)