主要文件
DWK73660-25
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
natural polypropylene cap, cap diam. (25 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
natural polypropylene cap
無菌
non-sterile
包裝
case of 500 ea
製造商/商標名
Kimble® 73660-25
藝帽直徑
(25 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
特點和優勢
• Autoclavable• Color coded
法律資訊
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)