Key Documents
DWK258526207
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 2
别名:
258526207
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104925
NACRES:
NB.43
材料
glass
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
DURAN® 258526207
盤直徑
175 mm
培養瓶體積
(175 mL)
孔徑
2 porosity
容量
4000 mL capacity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)