主要文件
DWK258524103
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (120 mL), porosity 1
别名:
258524103
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104925
NACRES:
NB.43
材料
glass
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
DURAN® 258524103
盤直徑
120 mm
過濾器直徑
120 mm
培養瓶體積
(120 mL)
孔徑
1 porosity
容量
1000 mL capacity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)