主要文件
DWK217412407
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
别名:
217412407
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
round bottom
wide neck
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 217412407
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
特點和優勢
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)