主要文件
DWK213631903
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 150 mm × 50 mm × 150 mm
别名:
213631903
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
DURAN® 213631903
bottle W × L × H
150 mm × 50 mm × 150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
storage
特點和優勢
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)