Merck
D97401
Sigma-Aldrich
酮基丙二酸二乙酯
95%
别名:
2-氧代丙二酸二乙酯, 二乙基双乙烯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CO(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
174.15
Beilstein:
971873
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
95%
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
應用
用于经 Wittig 和 Aza-Wittig 反应分别合成三唑类和 2-氮杂二烯的试剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)