Merck
D75807
Sigma-Aldrich
2,5-二氯噻吩
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Cl2S
CAS号:
分子量:
153.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI 密鑰
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)