Merck
D66182
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-5-甲基嘧啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4Cl2N2
CAS号:
分子量:
163.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChI 密鑰
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)