化驗
97%
形狀
powder
bp
250 °C (lit.)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
InChI 密鑰
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3