Merck
D144800
Sigma-Aldrich
3-(二甲氨基)苯丙酮 盐酸盐
99%
别名:
β-(二甲氨基)苯丙酮 盐酸盐, β-DAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COCH2CH2N(CH3)2 · HCl
CAS号:
分子量:
213.70
Beilstein:
3568398
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
crystals
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)