主要文件
CLS9944816X
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 11.5 mL
别名:
Corning® 99448
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
case of 1000 tubes
pack of 250 tubes
製造商/商標名
Corning 99448-16X
容量
11.5 mL
頸外徑
15 mm
管外徑 × 長度
16 mm × 100 mm
接頭
15-415 thread
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)